Få mere at vide
uvex Pheos visir med hagebeskytter
Artikelnummer. 17777739 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Klar
Artikelnummer.
17777739 Farve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17777739 Leverandør uvex Leverandørnr. 9906009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 DKK
    806.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.86 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Let, robust visir til uvex pheos sikkerhedshjelme BS-WR og uvex pheos alpine.
  • Til pheos alpine kræves en skærmadapter 9790 067
  • Automatisk magnetlås, flip-up mekanisme med parkeringsposition, udskiftning af objektiv
  • Objektiv PC klar/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
  • Belægning uvex supravision excellence, udvendig anti-ridse, indvendig anti-dug
  • Hjelm medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Linsebelægning Supravision Excellence