Få mere at vide
uvex Pheos briller
Artikelnummer. 17757689 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Rammefarve: Sort og grå ; Belægning: supravision ETC
Artikelnummer.
17757689 Rammefarve: Sort og grå ; Belægning: supravision ETC
1 options
Artikelnummer. 17757689 Leverandør uvex Leverandørnr. 9192415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 DKK
    100.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.85 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Mere end bare et almindeligt skue - det moderne mode-look gør den til en velkommen følgesvend i hverdagen
  • Perfekt all-round beskyttelse, stort synsfelt gennem duo sfærisk linse, fremragende ventilation takket være integreret uvex climazone tempel koncept
  • Belægning uvex supravision excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Linsetype Overvågning ETC
    Linsebelægning Anti-dug
    Farve Antracit, blå
    Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
    Linsefarve Klar
    Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
    Materiale Polycarbonat
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse UV400
    Rammetype Standard