Få mere at vide
uvex Pheos sikkerhedshjelm
Artikelnummer. p-7224890 Shop alle Uvex produkter
Model-:
B-S-WR
B-WR
Artikelnummer. 17669795
Brand: uvex 9772042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex Pheos sikkerhedshjelme i et sporty design tilbyder maksimal bærekomfort takket være climazone ventilation og fleksible 3D suspension sele. Den robuste, stive hjelmskal modstår let tryk fra siden og opfylder alle sikkerhedsmæssige krav til bygge- eller industriarbejde.
  • Generelle funktioner:
    • Affjedret sele med hjulskraldesystem til variabel breddejustering
    • Sikkerhedshjelm med hjelm lommelygte på forsiden
    • Euroslot adaptere på siden (30 mm) til montering af høreværn og uvex pheos visir system
  • Beskyttelsesfunktioner:
    • Opfylder EN 397-standarden og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og smeltet metal (MM) stænk
  • Komfortfunktioner:
    • Affjedret sele med hjulskraldesystem til variabel breddejustering
    • Sekspunkts fastgørelse af tekstilbånd sikrer fremragende pasform og komfort
    • Tre justerbare ventilationsåbninger for maksimal ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN397
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Til brug med (applikation) Industri, vejbygningsarbejder, spildevands- og rørledningskonstruktion, beton- og anlægsarbejder, murværk, stenhuggeri, gipsarbejder, nedrivnings- og demonteringsarbejde, bro- og tunnelbyggeri, hovedgadebyggeri, metalarbejde
Materiale Bioplast
Model- B-WR
Produkttype Sikkerhedshjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Ventileret Udluftet
Hovedstil Forkant