Beskrivelse
- Generelle funktioner:
- Affjedret sele med hjulskraldesystem til variabel breddejustering
- Sikkerhedshjelm med hjelm lommelygte på forsiden
- Euroslot adaptere på siden (30 mm) til montering af høreværn og uvex pheos visir system
- Beskyttelsesfunktioner:
- Opfylder EN 397-standarden og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og smeltet metal (MM) stænk
- Komfortfunktioner:
- Affjedret sele med hjulskraldesystem til variabel breddejustering
- Sekspunkts fastgørelse af tekstilbånd sikrer fremragende pasform og komfort
- Tre justerbare ventilationsåbninger for maksimal ventilation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN397 |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Hårde hatte |
| Til brug med (applikation) | Industri, vejbygningsarbejder, spildevands- og rørledningskonstruktion, beton- og anlægsarbejder, murværk, stenhuggeri, gipsarbejder, nedrivnings- og demonteringsarbejde, bro- og tunnelbyggeri, hovedgadebyggeri, metalarbejde |
| Materiale | Bioplast |
| Model- | B-S-WR |
| Produkttype | Sikkerhedshjelm |
| Størrelse | 52 til 61 cm |
| Visir type | Forkortet rand |
| Ventileret | Udluftet |
| Vis mere |