Beskrivelse
Det attraktive design understøttes af innovativ sikkerhedsbrilleteknologi: Brillernes hovedtræk er den duo-sfæriske linse. Dette objektiv tilbyder ikke kun et bredt synsfelt, men er også særligt ridsebestandigt udenpå og har permanent anti-duggebeskyttelse indvendigt takket være højkvalitets uvex supra-vision-belægningsteknologi. Ved at tilføje en ekstra ramme og et pandebånd uvex kan pheos udvides til et sæt, afhængigt af brugsområdet.
- Sporty, tidløse sikkerhedsbriller
- Rammeløst design giver et ekstra stort synsfelt
- Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supra-vision-belægningsteknologi – permanent anti-dug og ridsebestandig
- Ekstra-ramme som valgfri giver ekstra beskyttelse mod partikler, snavs og støv
- Valgfrit pandebånd holder brillerne på plads under krævende arbejde
- Smal version, også tilgængelig i standardstørrelse
- Passer uvex IES Metal-fri
- Ergonomisk formede sidearme med bløde ørepropper sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Anatomisk formet næsestykke for komfort hele dagen
- Certificeret i henhold til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 172 (solblændelsesfiltre til industriel brug) UV400 - 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling op til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-tåge, Ridsefast, Anti-ridsning |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Semi-randløs |