Få mere at vide
Uvex Pheos nxt briller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Brun
Klar
Beskrivelse
- Klassisk, sporty og tiltalende design– det nye medlem af uvex pheos familie
- De ergonomisk formede arme har en speciel grebtekstur og bløde ørestykker, der sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- De hjælper også med at holde brillerne på plads, selv under krævende opgaver
- Talrige fordybninger i sidearmene øger luftcirkulationen, optimerer klimaet og sikrer fremragende bærekomfort
- En anatomisk formet næsepude tilføjer det sidste touch for behagelig bærekomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Brun |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polypropylen, TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Sport |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |