Beskrivelse
Attraktivt, klassisk, sporty design, behagelig let og optimal beskyttelse– de uvex pheos nxt. Det specielle design af armene ser ikke kun imponerende ud: den retningsfokuserede struktur giver også ekstremt godt greb– selv under krævende opgaver. Adskillige åbninger i sidearmene forbedrer luftcirkulationen og gør brillerne lette, men ikke mindre robuste. Den store panoramalinse giver også et bredt synsfelt uden forvrængning for at sikre et godt udsyn. De uvex pheos nxt har all-round appel og er ideel til en bred vifte af applikationer.
- Klassisk, sporty og let med innovativt armdesign for en optimal, pålidelig pasform
- Uvex beskytte planeten– massebalanceret pc-linse, arme og emballage delvist fremstillet af genbrugsmateriale
- Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- Metalfri
- Rammefarve: antracit, jade
- PC-objektiv: klar
- Ergonomisk formede arme med grebstruktur og bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Øget luftcirkulation for enestående, klimaoptimeret bærekomfort gennem adskillige åbninger i sidearmene
- Anatomisk formet næsestykke for komfort hele dagen
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
- Certificering: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
- UV400– 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polypropylen, TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Sport |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |