Få mere at vide
uvex Pheos K2P hjelm høreværn
Artikelnummer. 17280311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
30 dB
Artikelnummer.
17280311 30 dB
1 options
Artikelnummer. 17280311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 DKK
    246.69 DKK / 1 par
    Spare 21.31 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt beskyttelsesniveau ud over lette, ekstra bløde ørepuder i memoryskum for langvarig komfort.
  • Mekanisk hjelmforbindelse til brug med Pheos Helmet Systems
  • Kompatibel med Uvex™ Pheos serie 9906 visirer
  • Ekstra bløde ørepuder i memoryskum kan bæres i lange perioder uden irritation
  • 360° rotation til standby- og hvilepositioner
  • Komfortabel parkering, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Nej
Pude materiale Memory skum
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) Pheos hjelmsystem, Pheos serie 9906 visirer
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1