Få mere at vide
uvex Pheos K1P hjelm høreværn
Artikelnummer. 17290311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
28 dB
Artikelnummer.
17290311 28 dB
1 options
Artikelnummer. 17290311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 DKK
    219.28 DKK / 1 par
    Spare 18.72 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt niveau af beskyttelse ud over lette, ekstra bløde ørepuder for langvarig komfort.
  • Mekanisk bajonethjelmforbindelse til hurtig, værktøjsfri fastgørelse og fjernelse fra Pheos sikkerhedshjelme
  • Kompatibel med Uvex™ Pheos Series 9906 Visirer, Series 9790 Faceguards og Series 9774 Forestry
  • Ekstra bløde ørepuder kan bæres i lange perioder uden irritation
  • Justerbare hvile- og standby-stillinger, når de ikke er i brug
  • Dielektrisk takket være plastarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
ANSI S3.1974 Nej
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) Pheos Series 9906 Visirer, Pheos Series 9790 Faceguards og Pheos Series 9774 Forestry
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1