Få mere at vide
uvex Pheos Faceguard Mesh Visir og Øreværn K1P
Artikelnummer. 17797709 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Sort, Klar
Artikelnummer.
17797709 Farve: Sort, Klar
1 options
Artikelnummer. 17797709 Leverandør uvex Leverandørnr. 9790215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 DKK
    615.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.88 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Uvex pheos faceguard mesh visir og høreværn.
  • Faceshield multi-system
  • Justering til hovedstørrelse via hjulskralde (52 til 64 cm)
  • Trinløs foldemekanisme
  • Parkeringsposition af visir tæt på hovedet
  • System med høreværn, høreværn K1P med bajonetlukning
  • Netvisir i rustfrit stål med høj lystransmission
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, klar
Størrelse 52 til 64 cm