Få mere at vide
uvex Pheos E-WR sikkerhedshjelm
Artikelnummer. p-7224524 Shop alle Uvex produkter
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17564106
Brand: uvex 9770030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts sikkerhedshjelme, der har et sporty design og tilbyder maksimal bærekomfort.
  • Letvægtshjelm i sporty design
  • Hjelmskal helt lukket til brug for elektrikere
  • Testet og certificeret i henhold til EN 397 og EN 50365 (1000 VAC)
  • Adaptersystemer til uvex visirer, uvex høreværn og hjelmlamper
  • Suspensionssele med roterende størrelsesjusteringer til individuel breddejustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397, EN 50365
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Materiale HDPE
Model- 9770
Produkttype Industriel sikkerhedshjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Stil Lang skygge
Ventileret Ikke ventileret
Hovedstil Kort skygge (hættestil)