Få mere at vide
uvex Pheos E-WR sikkerhedshjelm
Artikelnummer. 17564106 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17564106 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17564106 Leverandør uvex Leverandørnr. 9770030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 DKK
    2946.24 DKK / Pakke med 25
    Spare 188.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Letvægts sikkerhedshjelme, der har et sporty design og tilbyder maksimal bærekomfort.
  • Letvægtshjelm i sporty design
  • Hjelmskal helt lukket til brug for elektrikere
  • Testet og certificeret i henhold til EN 397 og EN 50365 (1000 VAC)
  • Adaptersystemer til uvex visirer, uvex høreværn og hjelmlamper
  • Suspensionssele med roterende størrelsesjusteringer til individuel breddejustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397, EN 50365
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Materiale HDPE
Model- 9770
Produkttype Industriel sikkerhedshjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Stil Lang skygge
Ventileret Ikke ventileret
Hovedstil Kort skygge (hættestil)