Beskrivelse
Optimal øjenbeskyttelse i mange situationer: den bløde browguard-komponent er sprøjtestøbt på linsen og holder støv og væskestænk ude af øjnene. Det innovative uvex x-tended øjenskjold tilpasser sig perfekt til bæreren– for høje niveauer af komfort og beskyttelse. Det innovative IR-ex infrarøde beskyttelsesfilter giver pålidelig beskyttelse mod infrarød stråling, samtidig med at det muliggør optimal genkendelse af signalfarver.
- Sporty sikkerhedsbriller med høj brugeraccept
- Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex infradur belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- Metalfri
- Rammefarve: sort, rød
- PC-objektiv: grå IR-ex 3
- X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
- Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Blødt, fleksibelt næsestykke tilpasser sig bæreren og giver en skridsikker og trykfri pasform
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personligt øjenværn), EN 169 (filtre til svejsning), EN 170 (UV-filtre) og EN 171 (infrarøde filtre)
- Certificering: W 166 FT CE– 4C-3 W1 FTKN CE, 2C-3 W1 FTKN CE
- UV400– 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polypropylen, TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Sport |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |