Få mere at vide
Uvex Pheos cx2-briller, infrarød skærm 1.7
Artikelnummer. 17975416 Shop alle Uvex produkter
:
Linsefarve: Klar
Artikelnummer. 17975416
Brand: Uvex 9198171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Briller giver optimal øjenbeskyttelse i en række forskellige situationer.
  • Det x-tendede øjenskjold, dvs. den bløde komponent støbt lige på linsen, slynger sig rundt om panden og giver dermed optimal beskyttelse mod indtrængende partikler.
  • De ergonomisk formede arme med bløde ørestykker og det bløde, fleksible næsestykke giver endnu større bærekomfort og sikrer, at brillerne ikke glider.
  • Har et attraktivt sporty design
  • Den iøjnefaldende stil gør brillerne populære at have på og sikrer sammen med den høje bærekomfort høj brugeraccept.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale TPE
UV beskyttelse UV400
Rammetype Sport
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres