Få mere at vide
uvex Pheos CX2 briller
Artikelnummer. 17797689 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Brun (23 %)
Grå (14 %)
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
17797689 Brun (23 %) -
17707699 Grå (14 %) -
17717699 Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17797689 Leverandør uvex Leverandørnr. 9198223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 DKK
    103.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.59 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Uvex Pheos CX2 giver optimal øjenbeskyttelse velegnet til flere anvendelsesområder.
Den bløde pandebeskyttelseskomponent er sprøjtestøbt på linsen og holder støv og væskestænk ude af øjnene. Det innovative uvex x-tended øjenskjold tilpasser sig perfekt til bæreren– for høje niveauer af komfort og beskyttelse.
Generelle funktioner
  • Sporty sikkerhedsbriller med høj brugeraccept
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi
  • Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse)
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
  • Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Sort, hvid
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 172
Linsefarve Brun (23 %)
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard