Få mere at vide
uvex Pheos CX2 briller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Brun (23 %)
Grå (14 %)
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Den bløde pandebeskyttelseskomponent er sprøjtestøbt på linsen og holder støv og væskestænk ude af øjnene. Det innovative uvex x-tended øjenskjold tilpasser sig perfekt til bæreren– for høje niveauer af komfort og beskyttelse.
Generelle funktioner
- Sporty sikkerhedsbriller med høj brugeraccept
- Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi
- Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse)
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
- X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
- Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision Extreme |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Lyseblå, sort |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vis mere |