Beskrivelse
- Sporty sikkerhedsbriller med høj accept af brugeren
- Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supra-vision-belægningsteknologi – permanent anti-dug og ridsebestandig
- Metalfri
- Comfort har X-tended øjenskjold: Soft-seal rammeteknologi omslutter panden og beskytter mod partikelindtrængen
- Ergonomisk formede sidearme med bløde ørepropper sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Blød, fleksibel næsestykke tilpasser sig brugeren for at give en skridsikker og trykfri pasform
- Certificeret i henhold til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre) UV400 -100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling op til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-tåge, Anti-ridsning, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Semi-randløs |