Få mere at vide
uvex Pheos CX2 briller
Artikelnummer. 31910423 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Ravgul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
31910423 Ravgul
31910426 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31910423 Leverandør uvex Leverandørnr. 9198015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 DKK
    112.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.64 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Optimal øjenbeskyttelse til en bred vifte af anvendelser: Den bløde brynsbeskytter er sprøjtestøbt på linsen og holder støv og væskesprøjt ude af øjnene. Det innovative uvex x-tended øjenskjold tilpasser sig perfekt til bæreren – for høj komfort og beskyttelse.
  • Sporty sikkerhedsbriller med høj accept af brugeren
  • Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supra-vision-belægningsteknologi – permanent anti-dug og ridsebestandig
  • Metalfri
  • Comfort har X-tended øjenskjold: Soft-seal rammeteknologi omslutter panden og beskytter mod partikelindtrængen
  • Ergonomisk formede sidearme med bløde ørepropper sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsestykke tilpasser sig brugeren for at give en skridsikker og trykfri pasform
  • Certificeret i henhold til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre) UV400 -100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling op til 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-tåge, Anti-ridsning, Ridsefast
Linsefarve Ravgul
Produkttype Sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale TPE
UV beskyttelse UV400
Rammetype Semi-randløs