Få mere at vide
uvex Pheos B-WR sikkerhedshjelm
Artikelnummer. 17504116 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17504116 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17504116 Leverandør uvex Leverandørnr. 9772030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 DKK
    3039.75 DKK / Pakke med 25
    Spare 175.25 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Letvægts sikkerhedshjelme, der har et sporty design og tilbyder maksimal bærekomfort.
  • Letvægtshjelm i sporty design
  • Tre variable udluftningsåbninger, en ventilationszone på panden og to på bagsiden, for perfekt luftcirkulation
  • Adaptersystemer til uvex visirer, uvex høreværn og hjelmlamper
  • 6-punkts tekstil ophængsele med roterende størrelsesjusteringer til individuel med justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Materiale HDPE
Model- 9772
Produkttype Industriel sikkerhedshjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Stil Lang skygge
Ventileret Ventileret
Hovedstil Forkant