Få mere at vide
uvex Pheos BS-WR sikkerhedshjelm
Artikelnummer. 17514116 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17514116 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17514116 Leverandør uvex Leverandørnr. 9772031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3390.00 DKK
    3201.83 DKK / Pakke med 25
    Spare 188.17 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Letvægts sikkerhedshjelme, der har et sporty design og tilbyder maksimal bærekomfort.
  • Letvægtshjelm i sporty design
  • Tre variable udluftningsåbninger, en ventilationszone på panden og to på bagsiden, for perfekt luftcirkulation
  • Adaptersystemer til uvex visirer, uvex høreværn og hjelmlamper
  • Kortere skygge for et bredere synsfelt opad
  • 6-punkts tekstilophængsele med roterende størrelsesjusteringer til individuel breddejustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance EN 397
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Materiale HDPE
Model- 9772
Produkttype Industriel sikkerhedshjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Stil Kort Rand
Ventileret Ventileret
Hovedstil Forkant
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.