missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pheophorbide A (>80%) (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30134143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134143 25 mg
30007984 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99842825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15664-29-6
Molekylær formel C35 H36 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 592.68
Synonym 2-Deacetyl-2-vinylbacteriopheophorbide, Phaeophorbide A, Pheophorbide a5
SMIL CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c5[C@@H](C(=O)OC)C(=O)C6=C(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pheophorbide A
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1
Formel vægt 592.2686
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.