Få mere at vide
Phenytoin Sodium, LoGiCal
Artikelnummer. 30457820
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457820 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457820 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0622.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin sodium
CAS 630-93-3
Analyt- eller komponentnavne Phenytoin sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 N2 O2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn sodium;4-oxo-5,5-diphenyl-1H-imidazol-2-olate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 274.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 274.0718 g/mol