Få mere at vide
Phenytoin, Lipomed
Artikelnummer. 30459010
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459010 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459010 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPNT145050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Phenytoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnavne Phenytoin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dione
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 50 mg
Formel vægt 252,0899 g/mol