Få mere at vide
Phenytoin EP Urenhed B (Diphenylethanedione), Mikromol™
Artikelnummer. 17952436
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952436 25 mg
17901736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0630.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenytoin EP Urenhed B (Diphenylethanedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzil
CAS 134-81-6
Analyt- eller komponentnavne Benzil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,2-diphenylethan-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 210,0681 g/mol