Få mere at vide
Phenytoin, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30460177
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460177 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460177 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPNT14501LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Phenytoin, 1 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnavne Phenytoin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 252,0899 g/mol