Få mere at vide
Phenytoin 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321855
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321855 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321855 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16077000ME1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnavne Phenytoin
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
SMIL O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 252,0899 g/mol