Få mere at vide
Phenylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i krydskoblingsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i krydskoblingsreaktionen.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler, varme, syrer og vand
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 38111-44-3 |
| Tæthed | 0.99 |
| Molekylær formel | C6H5BrZn |
| MDL nummer | MFCD01319861 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | phenylzinc bromide, zinc, bromophenyl, phenylzinc bromide solution, benzene,bromozinc 1+, phenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Vis mere |