Få mere at vide
Phenyltrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397875
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397875 5 g 5g
11307885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02876.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-32-1
Molekylær formel C9H14Si
Molekylvægt (g/mol) 150.30
MDL nummer MFCD00008271
InChI nøgle KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
IUPAC navn trimethyl(phenyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 169°C to 170°C
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1855012
Flammepunkt 40°C (104°F)
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 150.3
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.49
Tæthed 0.871