Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumtribromid, 97%
Artikelnummer. 11458226
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458226 250 g 250g
11448226 50 g 50g
11438226 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15326.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516,931 g/mol
Phenyltrimethylammoniumtribromid bruges som bromeringsreagens til 1,2-addition af brom til dobbeltbindingen afα ,β -umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenyltrimethylammoniumtribromid anvendes som bromeringsreagens til 1,2-addition af
brom til dobbeltbindingen afα ,β -umættede forbindelser.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4207-56-1
Molekylær formel C9H14I3N
Molekylvægt (g/mol) 516.931
MDL nummer MFCD00011789
InChI nøgle RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium;triiodid
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium tribromide
Smeltepunkt 112 °C til 117 °C
Lugt Irriterende
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3919459
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 375.93
Procent renhed 97%