Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumtribromid, 97%
Artikelnummer. 10527373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10527373 100 g Plastflaske 100g
10052000 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160941000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4207-56-1 | C9H14Br3N | 375,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4207-56-1
Molekylær formel C9H14Br3N
Molekylvægt (g/mol) 375.92
MDL nummer MFCD00011789
InChI nøgle RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium;triiodid
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium tribromide
Navn note 97%
Smeltepunkt 113,0 °C til 117,0 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5N(CH3)3Br·Br2
Mængde 100 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 375.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.