Få mere at vide
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10646942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100g; Glass bottle
Artikelnummer.
10646942 100g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10646942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160681000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium iodide
Navn note 99%
CAS 98-04-4
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H14IN
Lineær formel C6H5N(CH3)3I
MDL nummer MFCD00011791
Mængde 100g
Merck Index 15, 7428
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
InChI nøgle KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 263.11
PubChem CID 94135
Formel vægt 263.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.