Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumiodid, 99%
Artikelnummer. 11457017
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457017 500 g 500g
11437017 25 g 25g
11447017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14402.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-04-4 | C9H14IN | 263,122 g/mol
Phenyltrimethylammoniumiodid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenyltrimethylammoniumiodid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig i vand og
methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-04-4
Molekylær formel C9H14IN
Molekylvægt (g/mol) 263.122
MDL nummer MFCD00011791
InChI nøgle KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
PubChem CID 94135
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium;iodid
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium iodide
Smeltepunkt ∼227 °C (sublimering)
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3916752
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7318
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 263.12
Procent renhed 99%