Få mere at vide
Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyltrimethylammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 0.1M in Methanol |
| CAS | 1899-02-1, 67-56-1 |
| Molekylær formel | C9H15NO |
| Lineær formel | C6H5N(CH3)3OH |
| MDL nummer | MFCD00041899 |
| Koncentration | 0.09 to 0.11M |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Synonym | methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H370-Forårsager organskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.