Learn More
Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Product Code. 10062683 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 g
500 g
2,5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
2.5kg
500g
Product Code. 10062683
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 422020025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1899-02-1 | C9H15NO | 153.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium hydroxide
Farve Farveløs
Navn note 0.1M in Methanol
CAS 1899-02-1, 67-56-1
Molekylær formel C9H15NO
Lineær formel C6H5N(CH3)3OH
MDL nummer MFCD00041899
Koncentration 0.09 to 0.11M
Tæthed 0.8000g/mL
Synonym methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
InChI nøgle HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn N,N,N-trimethylaniliniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Formel vægt 153.22
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.8
Mængde 2,5 kg
Flammepunkt 10°C
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H370-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.