Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30423277
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30423277 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30423277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP337003250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Molekylær formel C9H14ClN
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 171.66
Formel vægt 171.0815