Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 138-24-9 |
| Molekylær formel | C9H14ClN |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | trimethyl(phenyl)azanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.66 |
| Formel vægt | 171.0815 |