Få mere at vide
Phenyltrimethylammoniumchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11449887
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449887 100 g 100g
11459887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22851.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 138-24-9 | C9H14ClN | 171,67 g/mol
Phenyltrimethylammoniumchlorid er en effektiv faseoverførselskatalysator, methyleringsmiddel, også nyttig til alkaliske depolymerisationer, korrosionsinhibitor til stål med lavt kulstofindhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenyltrimethylammoniumchlorid er en effektiv faseoverførselskatalysator, methyleringsmiddel, også nyttig til
alkaliske depolymerisationer, korrosionsinhibitor til stål med lavt kulstofindhold.
Opløselighed Opløseligt i
vand 333 g/L.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-24-9
Molekylær formel C9H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 171.67
MDL nummer MFCD00011790
InChI nøgle MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
PubChem CID 67309
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼236°C (sublimation)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3572527
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 333g/L.
IUPAC navn N,N,N-trimethylaniliniumchlorid
Formel vægt 171.67
Procent renhed ≥98%