Få mere at vide
Phenyltrimethoxysilan, 97%
Beskrivelse
Phenyltrimethoxysilane bruges til nanoelektronik og materialevidenskabelig forskning. Det bruges som tværbindingsmiddel til silikoneharpiks og til fremstilling af polymer organisk siliciumforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenyltrimethoxysilane bruges til nanoelektronik og materialevidenskabelig forskning. Det bruges som tværbindingsmiddel til silikoneharpiks og til fremstilling af polymer organisk siliciumforbindelse.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Tør ved stuetemperatur. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210 °C til 212 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Phenyltrimethoxysilane |
| Smeltepunkt | -25 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 86 °C (186 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4735 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.07 |
| Beilstein | 2937896 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Vis mere |