Få mere at vide
Phenyltrimethoxysilan, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542072 50 mL Glasflaske 50ml
10603583 250 mL Glasflaske 250ml
10731714 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370640500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2996-92-1
Molekylær formel C9H14O3Si
Molekylvægt (g/mol) 198.29
MDL nummer MFCD00025689
InChI nøgle ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
PubChem CID 18137
IUPAC navn trimethoxy(phenyl)silan
SMIL CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrimethoxysilane
Smeltepunkt -25°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0620g/mL
Kogepunkt 233°C
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.4730 to 1.475
Mængde 50 mL
Beilstein 16, IV, 1556
Specifik vægtfylde 1.062
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 198.29
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.