Få mere at vide
Phenyltriethoxysilane, 98%
Artikelnummer. 10751451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751451 1 kg Glasflaske 1kg
10634672 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 780-69-8
Molekylær formel C12H20O3Si
Molekylvægt (g/mol) 240.37
MDL nummer MFCD00009065
InChI nøgle JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC navn triethoxy(phenyl)silan
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltriethoxysilane
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9960g/mL
Kogepunkt 235.0°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5Si(OC2H5)3
Brydningsindeks 1.4594 to 1.4614
Mængde 1 kg
Beilstein 16, 911
Specifik vægtfylde 0.996
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 240.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltriethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.