Få mere at vide
Phenyltriethoxysilan, 98%
Artikelnummer. 10634672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10634672 250 g Glasflaske 250g
10751451 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174642500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 780-69-8
Molekylær formel C12H20O3Si
Molekylvægt (g/mol) 240.37
MDL nummer MFCD00009065
InChI nøgle JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC navn triethoxy(phenyl)silan
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltriethoxysilane
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9960g/mL
Kogepunkt 235,0 °C
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5Si(OC2H5)3
Brydningsindeks 1,4594 til 1,4614
Mængde 250 g
Beilstein 16, 911
Specifik vægtfylde 0.996
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 240.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltriethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.