Få mere at vide
Phenyltriethoxysilane, 98%
Artikelnummer. 11331667
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331667 50 g 50g
11341667 250 g 250g
11351667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04684.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Phenyltriethoxysilan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenyltriethoxysilan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 780-69-8
Molekylær formel C12H20O3Si
Molekylvægt (g/mol) 240.37
MDL nummer MFCD00009065
InChI nøgle JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC navn triethoxy(phenyl)silan
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kogepunkt 235°C
Kemisk navn eller materiale Phenyltriethoxysilane
Mængde 50 g
Lineær formel C6H5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2940602
Flammepunkt 96°C (204°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 240.38
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.461
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.996