Få mere at vide
Phenyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482708
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482708 100 g 100g
11492708 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16713.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.541 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-13-5
Molekylær formel C6H5Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 211.541
MDL nummer MFCD00000479
InChI nøgle ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC navn trichlor(phenyl)silan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 201°C
Kemisk navn eller materiale Phenyltrichlorosilane
Smeltepunkt -127°C
Mængde 100 g
Lineær formel (C6H5)SiCl3
FN nummer UN1804
Beilstein 508730
Flammepunkt 91°C (195°F)
Formel vægt 211.55
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.523
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.324