Få mere at vide
Phenyltrichlorosilane, 95%
Artikelnummer. 10438100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10438100 10 mL Glasflaske 10ml
10635952 250 mL Glasflaske 250ml
10035723 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10438100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131000100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-13-5
Molekylær formel C6H5Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 211.55
MDL nummer MFCD00000479
InChI nøgle ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC navn trichlor(phenyl)silan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltrichlorosilane
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3210g/mL
Kogepunkt 201°C
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SiCl3
Brydningsindeks 1.5220 to 1.524
Mængde 10 mL
Beilstein 16, 911
Specifik vægtfylde 1.321
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
Formel vægt 211.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.