missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyltoloxamine Citrate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyltoloxamine Citrate |
| CAS | 1176-08-5 |
| Molekylær formel | C17 H21 N O . C6 H8 O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phenyltoloxamine Citrate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.48 |
| Formel vægt | 447.1893 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?