Få mere at vide
Phenyltoloxamincitrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458119
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458119 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458119 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0770.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltoloxamine Citrate
CAS 1176-08-5
Analyt- eller komponentnavne Phenyltoloxamine Citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H21 N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenyltoloxamine Citrate
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(2-benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 447.48
Mængde 10 mg
Formel vægt 447,1893 g/mol