Få mere at vide
Phenyltoloxamine Citrate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30464049
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464049 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464049 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0770.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltoloxamine Citrate
CAS 1176-08-5
Analyt- eller komponentnavne Phenyltoloxamine Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenyltoloxamine Citrate
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Single Solution
SMIL CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(2-benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 447.48
Mængde 1 ml
Formel vægt 447.1893 g/mol