Få mere at vide
Phenyltintrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30411120
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30411120 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30411120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP399603500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltin Trichloride
CAS 1124-19-2
Molekylær formel C6 H5 Cl3 Sn
Mængde 500 mg
Synonym Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin
InChI formel InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
IUPAC navn trichlor(phenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 302.17
Formel vægt 301.8479