Få mere at vide
Phenyltintrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30419947
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30419947 1 g
1 options
Artikelnummer. 30419947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3996031G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyltin Trichloride
CAS 1124-19-2
Molekylær formel C6 H5 Cl3 Sn
Mængde 1 g
Synonym Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin
InChI formel InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMIL Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
IUPAC navn trichlor(phenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 302.17
Formel vægt 301.8479