missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30426856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426856 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3370002G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 13884-92-9
Molekylær formel C25 H22 P S . Cl
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C25H22PS.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)21-27-25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C(Sc1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn triphenyl(phenylsulfanylmethyl)phosphanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 420.93
Formel vægt 420.0868
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.